Vai a
L5000
N-Lauroylsarcosine, neat
≥95%
Sinonimo/i:
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,30 €
30,22 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.40
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
202-608-3
MDL number:
30,22 €
Prezzo di listino40,30 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95%
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
CMC
14.6
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Lauroylsarcosine is an anionic surfactant with an ability to denature proteins. Due to its microbicidal property, N-lauroylsarcosine is being considered as a potent anti-microbicide in topical formulations, especially against sexually transmitted diseases (STDs).[1][2]
Physical form
May be liquid at room temperature
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
617456173961743
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
-
aggregation number
2
CMC
14.6
CMC
14.6 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
271.40 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)