Vai a
L4897
Luteinizing hormone releasing hormone salmon
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
GnRH, Gonadoliberin, Gonadotropin releasing hormone, LH-RH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
706,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H73N15O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
1212.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(Cc6cnc[nH]6)NC(=O)C7CCC(=O)N7)C(=O)N8CCCC8C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C60H73N15O13/c1-32(2)20-47(60(88)75-19-7-12-49(75)59(87)65-28-50(61)78)73-55(83)44(22-34-25-63-40-10-5-3-8-38(34)40)69-52(80)29-66-53(81)43(21-33-13-15-37(77)16-14-33)70-58(86)48(30-76)74-56(84)45(23-35-26-64-41-11-6-4-9-39(35)41)71-57(85)46(24-36-27-62-31-67-36)72-54(82)42-17-18-51(79)68-42/h3-6,8-11,13-16,25-27,31-32,42-49,63-64,76-77H,7,12,17-24,28-30H2,1-2H3,(H2,61,78)(H,62,67)(H,65,87)(H,66,81)(H,68,79)(H,69,80)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,82)(H,73,83)(H,74,84)
InChI key
NMJREATYWWNIKX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Luteinizing hormone releasing hormone (salmon) has been used to study the effect of LHRH (luteinizing hormone releasing hormone) in the brain of Podarcis sicula sicula (male) during reproduction.[1] It has been used to study the hormonal regulation of PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) and its receptor, PAC1 (adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type I).[2]
Biochem/physiol Actions
Hypothalamic peptide that stimulates release of gonadotrophins from anterior pituitary, thus regulating reproductive functions.
Stimulates release of gonadotrophins from anterior pituitary.
Other Notes
Lyophilized from 0.5% acetic acid
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L9761L7134L2761
[D-Trp6]-LH-RH ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
L9761
[D-Trp6]-LH-RH
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P55248, P07490, P30968, Q01776, P01148, P30969, P13562
UniProt accession no.
P01148, P30968
UniProt accession no.
P01148
UniProt accession no.
P55248, P01148, P07490, P13562, P30968, P30969, Q01776
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
L4897-5MG04061832677156
L4897-1MG04061833957776