Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 493,00 € |
Informazioni su questo articolo
Recombinant:
expressed in E. coli
493,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium bicarbonate
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of benzylpenicillin per minute at pH 7.0 at 25 °C
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| enzyme activity 7.5-15 units/mg solid | enzyme activity - | enzyme activity - | enzyme activity - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L3045-5UN | 04061833950807 |