Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 85,10 € |
Informazioni su questo articolo
85,10 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D −35°, c = 0.38 in H2O(lit.)
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
originator
Roche
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12CCCC[C@@]13CCN(CC=C)[C@@H]2Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C19H25NO.C4H6O6/c1-2-10-20-11-9-19-8-4-3-5-16(19)18(20)12-14-6-7-15(21)13-17(14)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,6-7,13,16,18,21H,1,3-5,8-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-,18+,19+;1-,2-/m01/s1
InChI key
FWMLYVACGDQRFU-ZTMWJVNESA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white | color off-white |
| originator Roche | originator - | originator - | originator Pierre Fabre |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L121-5MG | 04061833949238 |