Vai a
I9271
5-(Iodoacetamido)fluorescein
≥90% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-IAF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
291,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
894,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14INO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.25
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Beilstein/REAXYS Number:
6543244
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-(Iodoacetamido)fluorescein, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(NC(=O)CI)ccc45)c1
InChI
1S/C22H14INO6/c23-10-20(27)24-11-1-4-15-14(7-11)21(28)30-22(15)16-5-2-12(25)8-18(16)29-19-9-13(26)3-6-17(19)22/h1-9,25-26H,10H2,(H,24,27)
InChI key
UATCLPJEZJKNHE-UHFFFAOYSA-N
General description
5-(Iodoacetamido)fluorescein is a thiol reactive fluorescein derivative.
Application
5-(Iodoacetamido)fluorescein is used for the synthesis of fluorescently labeled organelles (nuclei and nuclear matrices), proteins and peptides that include enzymes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0531F9551F3651
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
fluorescence
λex 511-519 nm
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)