Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
Informazioni su questo articolo
124,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 using IgG, IgA, IgM | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Datasheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I8010-2ML | 04061833858462 |