Vai a
I7763
Mini ice tub
capacity 1 L
Sinonimo/i:
188481102, M18848-1102, benchtop ice bucket, cooling receptical, receptical, small ice bucket
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M18848-1102
Packaging:
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M18848-1102
L
3 in.
capacity
1 L
top L × W
6 in. × 6 in.
General description
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS432115CLS432116CLS432117
Mini ice tub capacity 1 L
Sigma-Aldrich
I7763
Mini ice tub
Corning® Ice Pan, mini capacity 1L, green
CLS432115
Corning® Ice Pan, mini
Corning® Ice Pan, mini capacity 1L, blue
CLS432116
Corning® Ice Pan, mini
Corning® Ice Pan, mini capacity 1L, red
CLS432117
Corning® Ice Pan, mini
manufacturer/tradename
Bel-Art M18848-1102
manufacturer/tradename
Corning 432115
manufacturer/tradename
Corning 432116
manufacturer/tradename
Corning 432117
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
L
3 in.
L
-
L
-
L
-
capacity
1 L
capacity
-
capacity
-
capacity
-
top L × W
6 in. × 6 in.
top L × W
-
top L × W
-
top L × W
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
I7763-1EA04061826273852