Vai a
I2285
IPA-3
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1,1′-Disulfanediyldinaphthalen-2-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
459,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1SSc3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI key
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IPA-3 is an allosteric inhibitor of Pak1. It binds to autoinhibitory domain of Pak1 (p21 activated kinase), highly selective amongst kinases. Pak1 is implicated in tumorigenesis and metastasis.
IPA-3 is an allosteric inhibitor of Pak1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0765SML0710SML1383
IPA-3 ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
I2285
IPA-3
SR1555 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0765
SR1555
DDRI-18 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0710
DDRI-18
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
off-white to yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
, light yellow to dark orange
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
I2285-5MG04061833848388
I2285-25MG04061833219171