Vai a
I2002
Isocitric Dehydrogenase (NADP) from porcine heart
Type IV, buffered aqueous glycerol solution, 3-20 units/mg protein
Sinonimo/i:
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
358,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
772,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.290,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
200-289-5
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
3-20 units/mg protein
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type IV
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
quality
≤ 0.2% of main activity is obtained with NAD as cofactor.
specific activity
3-20 units/mg protein
composition
Protein biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Isocitric dehydrogenase (IDH) has been used:
  • for in vitro activity assay to study the effects of thorium on citric acid cycle enzymes in the mitochondrial respiration pathway[1]
  • as a standard to measure the impact of temperature on nicotinamide diphosphate (NADP)-IDH activity
  • in isocitrate assay[2]
Biochem/physiol Actions
Isocitrate dehydrogenase (IDH) is a homodimeric enzyme and participates in several processes such as adapting to hypoxia, histone demethylation, and DNA modification. This enzyme has three isoforms like IDH1, IDH2, and IDH3.[3]
Physical form
Solution in 50% glycerol in EDTA buffer salts, pH 6.0
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of isocitrate to α-ketoglutarate per min at pH 7.4 at 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I1877M2634SAB2501739
specific activity
3-20 units/mg protein
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type IV
type
Type I
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
I2002-250MG04061832730431
I2002-25MG04061832730448
I2002-25G-A04061833848241
I2002-5G-A04061832490205
I2002-100MG04061833848234
I2002-500MG04061832730455