Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 268,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O18P4K8
Numero CAS:
Peso molecolare:
804.80
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](C([C@@H]([C@@H](C1O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O)O[P](=O)([O-])[O-])O
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
Biochem/physiol Actions
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Serena Casanova et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 1689-1698 (2018-12-14)
The independent effect of nanotube surface chemistry and structure on the flow of water under nanoscale confinement is demonstrated in this paper for the first time via the synthesis of novel carbon nitride nanotube (CNNT) membranes. Using a combination of
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I131-10UG | 04061833847664 |