Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ~44 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1cc(OC)c(O)cc1I
InChI
1S/C17H26INO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(21)19-12-13-10-16(22-2)15(20)11-14(13)18/h10-11,20H,3-9,12H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI key
AAORACFZMYMFCG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: ~44 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color red | color white | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?