Vai a
HT1014
Hydroquinone tablets
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116124
EC Number:
204-617-8
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
Per informazioni sul prodotto HT1014, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
shelf life
expiry date on the label
pH
3.7
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) Kit.
Other Notes
Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
HT1014-10TAB-KP04061834432364
HT1014-10TAB04061834415503