Vai a
HHS32
Harris Hematoxylin Solution, Modified
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
7 g/L certified hematoxylin
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HHS16HHS80HHS128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7784-26-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)