Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,10 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41104900
Material:
sheets
Packaging:
pack of 25 ea
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
sheets
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6211-29, Cytiva TE76
size
21 x 26 cm
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-29, Cytiva TE76 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-67, Cytiva TE76-1416 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46 |
| material sheets | material sheets | material sheets | material sheets |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea |
| size 21 x 26 cm | size 14 x 16 cm | size 9 x 10.5 cm | size 14.5 x 21.5 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GE blotting paper
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GETE76 | 04061832672861 |