Vai a
G9268
Glass beads, unwashed
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Sinonimo/i:
Glass beads
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
133,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
209,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
328,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
  • in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
  • in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
  • in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G9018G9143G1145
Glass beads, unwashed 425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
G9268
Glass beads, unwashed
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)