Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.60
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Per informazioni sul prodotto G007, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: slightly soluble
SMILES string
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChI key
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
GABA uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABA Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guvacine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?