Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 114,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 386,00 € |
Informazioni su questo articolo
114,00 €
Nome del prodotto
Felodipine, solid
form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
InChI key
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), NR3C2(4306)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), NR3C2(4306) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306) |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Felodipine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?