Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 230,00 € | |
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 279,00 € | |
| 2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 481,00 € 408,85 € |
Informazioni su questo articolo
230,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64 (minimum)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
- in immunofluorescence staining
- in immunofluorescence microscopy
- in confocal imaging
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source sheep | biological source goat |
| conjugate FITC conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 (minimum) | technique(s) direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL) | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F2012-.5ML | 04061837516504 |
| F2012-1ML | 04061833612644 |
| F2012-2ML | 04061837516528 |