Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 224,00 € | |
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 372,00 € | |
| 2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 850,00 € |
Informazioni su questo articolo
224,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:256
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:256 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:128 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, indirect immunofluorescence: 1:32 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F1010-2ML | 04061833611524 |
| F1010-.5ML | 04061838354358 |
| F1010-1ML | 04061837516382 |