Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 212,00 € | |
| 50 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 382,00 € |
Informazioni su questo articolo
212,00 €
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GACCCCAAGAATGAGAGCAAACAGAAAACCAAAACCATCCGCTCCAACCTGAATCCTCAGTGGAATGAGTCCTTCACGTTCAAATTAAAACCTTCAGACAAAGACCGGCGACTGTCTGTAGAAATCTGGGACTGGGATCGGACGACTCGGAATGACTTCATGGGATCCCTTTCCTTTGGTGTCTCAGAGCTAATGAAGATGCCGGCCAGTGGATGGTATAAAGCTCACAACCAAGAAGAGGGCGAATATTACAACGTGCCCATTCCAGAAGGAGATGAAGAAGGCAACATGGAACTCAGGCAGAAGTTTGAGAAAGCCAAGCTAGGTCCTGTTGGTAACAAAGTCATCAGCCCTTCAGAAGACAGAAAGCAACCATCCAACAACCTGGACAGAGTGAAACTCACAGACTTCAACTTCCTCATGGTGCTGGGGAAGGGGAGTTTTGGGAAGGTGATGCTTGCTGACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Prkca(18750)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU080561-20UG | 04061828541935 |
| EMU080561-50UG | 04061828874385 |