Vai a
ED4S
Acido etilendiamminotetraacetico
practical grade, ≥95%
Sinonimo/i:
EDTA, Edatamil, Tetrasodio etilendiamminotetracetato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,60 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
120,00 €
2.5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
235,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
75,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
practical grade
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
Alle concentrazioni efficaci di 1-10 mM, l′EDTA è un inibitore delle metalloproteasi. L′EDTA agisce da chelante dello ione zinco nel sito attivo delle metalloproteasi e può anche inibire altre proteasi dipendenti da ioni metallo come le cisteina proteasi calcio-dipendenti. I sali disodico e tripotassico dell′EDTA sono comunemente usati come anticoagulanti. La concentrazione ottimale è di 1,5 mg per mL di sangue.
Usato per eliminare l′inibizione enzimatica da parte di tracce di metalli pesanti e per inibire gli enzimi che necessitano di cationi bivalenti come cofattori.
Preparation Note
Solubile in acqua a temperatura ambiente fino a 1,45 M. Il pH della soluzione, piuttosto viscosa, sarà compreso all′incirca tra 10 e 11.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
03701E26290E5391
grade
practical grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥95%
assay
≥97.0% (KT)
assay
98%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido etilendiamminotetraacetico
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ED4S-100G04061833609347
ED4S-500G04061833609354
ED4S-2.5KG04061833610848
ED4S-1KG04061826754436
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf