Vai a
E6155
pPolh-FLAG-2 Transfer Vector
Sinonimo/i:
ddddk tag, dykddddk tag
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
535,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106621
535,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of C-terminal FLAG® fusions in insect cells.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6824F3040F2555
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
-
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)