Vai a
E4876
17α-Ethynylestradiol
≥98%, Synthetic estrogen, powder
Sinonimo/i:
17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
26,50 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
72,70 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
509,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-342-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2419975
Assay:
≥98%
Form:
powder
26,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
17α-Ethynylestradiol, ≥98%
biological source
synthetic
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
mp
182-183 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Gene Information
General description
17α-Ethynylestradiol (EE2) is a synthetic hormone. It is a derivative of estradiol (E2). It is implicated in estrogen replacement therapy and suspension of breastfeeding. EE2 is used to treat osteoporosis, menopausal and postmenopausal syndrome. It is also used to treat prostatic cancer and breast cancer in postmenopausal women. EE2 functions as an endocrine-disrupting chemical (EDC).
Application
17α-Ethynylestradiol has been used to study the effect of exogenous estrogen and selective estrogen receptor modulator (SERM) in rats. It also has been used to increase the concentration of low density lipoprotein (LDL) receptor in rabbit liver.
Biochem/physiol Actions
17α-Ethynylestradiol is an orally bio-active synthetic estrogen used as an oral contraceptive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Ethynylestradiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. 17α-Ethynylestradiol 물질이 mouse에도 cross activity가 있나요?
    1 risposta
    1. The cross-reactivity of this product in mice is not determined.