Vai a
E131
Ergocornin
>95%, solid
Sinonimo/i:
12′-Hydroxy-2′,5′-α-bis(1-methyl-ethyl)ergotaman-3′,6′,18-trion
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H39N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-272-7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
>95%
form
solid
optical activity
[α]/D −105.6°, c = 0.85 in pyridine(lit.)
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.4 mg/mL, ethanol: 1.02 mg/mL, DMSO: 6.5 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](C(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C31H39N5O5/c1-16(2)26-28(38)35-11-7-10-24(35)31(40)36(26)29(39)30(41-31,17(3)4)33-27(37)19-12-21-20-8-6-9-22-25(20)18(14-32-22)13-23(21)34(5)15-19/h6,8-9,12,14,16-17,19,23-24,26,32,40H,7,10-11,13,15H2,1-5H3,(H,33,37)/t19-,23-,24+,26+,30-,31+/m1/s1
InChI key
UJYGDMFEEDNVBF-OGGGUQDZSA-N
Biochem/physiol Actions
Dopamine receptor agonist; ergot alkaloid.
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L C Minasian-Batmanian et al.
British journal of cancer, 43(6), 832-841 (1981-06-01)
The effects of hormone and drug treatments on plasma prolactin (PRL) levels and mammary tumour growth were investigated in rats bearing continuously growing DMBA-induced mammary tumours that responded to bilateral adreno-ovariectomy (Ax + Ox), Oestrogen (E2) administration increased both plasma
J C Young
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 16(4), 381-393 (1981-01-01)
The total alkaloid content and individual alkaloid composition were determined by colorimetry and high performance liquid chromatography, respectively, for Canadian wheat ergot sclerotia. The total alkaloid content was highly variable between individual sclerotia from the same or different sources and
Ergot drugs suppress plasma prolactin and lactation but not aggression in parturient mice.
M Mann et al.
Hormones and behavior, 14(4), 319-328 (1980-12-01)