Vai a
E1235
EGF human
Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
157,00 €
50 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
471,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
7.3 kDa
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
form
lyophilized powder
mol wt
7.3 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Recombinant human Epidermal Growth Factor is small polypeptide of 6.2 kDa protein containing 53 amino acid residues. The EGF gene encodes for a large type I membrane–anchored precursor protein which is cleaved into pro-EGF for generation of peptide hormone EGF. EGF can be found in human platelets, macrophages, urine, saliva, milk, and plasma.
Biochem/physiol Actions
Epidermal Growth Factor (EGF) is a growth factor that plays an important role in the regulation of cell growth, proliferation, and differentiation by binding to its receptor EGFR. Biological activities ascribed to EGF include epithelial development, angiogenesis, inhibition of gastric acid secretion, fibroblast proliferation, and colony formation of epidermal cells in culture.
Preparation Note
For reconstitution: Briefly centrifuge the vial before opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1 mg/mL. Do not vortex. This solution is recommended to store in working aliquots at –20 oC to -80 oC. Store the lyophilized product at –20 oC. The product is stable for at least 2 years as supplied.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover validated bioactivity and proliferation data for our portfolio of animal component-free cell culture growth factors.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E1235-50UG04065271256637
E1235-10UG04065271256620