There are currently two Hammerstein versions of Casein available, E0789 and 1.02242. Neither of these products are tested according to the JP.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 235,00 € | |
| 5 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.010,00 € |
Informazioni su questo articolo
235,00 €
biological source
bovine milk (Hammarsten)
Quality Segment
assay
>90% dry basis
form
powder
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein, Hammarsten bovine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E0789-5KG | 04061833619735 |
| E0789-500G | 04061833601266 |
-
製薬会社で医薬品の品質試験を行なっている者です。このカゼイン(Hammerstein)において、日局等の公定書に基づいて赤外吸収スペクトル測定法の臭化カリウム錠剤法の試験を実施した実績がありますでしょうか。もしなければ、実施実績のある他のカゼイン(Hammerstein)製品の取扱いはございますでしょうか。ご回答お願いいたします。
1 risposta-