Vai a
E0516
Etodolac
Sinonimo/i:
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, Etodolic acid, NSC 282126
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
91,80 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
349,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality level:
91,80 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX-1 and COX-2.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E24700001268706SML0021
Etodolac
Sigma-Aldrich
E0516
Etodolac
Etodolac European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E2470000
Etodolac
Etodolac United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1268706
Etodolac
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Etodolac: the chemistry, pharmacology, metabolic disposition, and clinical profile of a novel anti-inflammatory pyranocarboxylic acid.
L G Humber
Medicinal research reviews, 7(1), 1-28 (1987-01-01)
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 26(4), 259-274 (1994-04-01)
Etodolac is a chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that is marked as the racemate. Currently, the drug is available in several countries for the treatment of arthritis and the alleviation of pain. Etodolac possesses several unique disposition features mainly due
Tetsuji Takayama et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(11), 3803-3811 (2011-03-10)
On the basis of the results of our preliminary trial suggesting that aberrant crypt foci (ACF) could be eradicated by short-term administration of sulindac, in the present study, we explored the feasibility of using ACF as surrogate markers for chemoprevention
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E0516-50MG04061832785356
E0516-10MG04061833601143