Vai a
D9766
Dipyridamole
≥98% (HPLC), powder, phosphodiesterase V inhibitor
Sinonimo/i:
NSC 515776, NSC 619103
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,30 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
203,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
411,00 €
349,35 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40N8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-374-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
38,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dipyridamole, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
165-166 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
InChI key
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Dipyridamole prevents cellular uptake of adenosine. It functions as an equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor.
Application
Dipyridamole has been used:
  • to perform in vitro growth inhibition assay(40)
  • to determine its ability to prevent uterine myometrial contractions(41)
  • to determine its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-induced increase in intracellular adenosine triphosphate (ATP) levels(42)
  • to prevent nicotinamide riboside (NR)-induced axonal protection(43)
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of phosphodiesterase V (PDE 5); potent coronary vasodilator drug; adenosine transport inhibitor; inhibitor of platelet aggregation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP1311220506D2850000
Dipyridamole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D9766
Dipyridamole
Dipyridamole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP131
Dipyridamole
Dipyridamole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1220506
Dipyridamole
Dipyridamole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2850000
Dipyridamole
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Terence B Beghyn et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(9), 3222-3240 (2011-04-21)
The dominant strategy for discovery of new antimalarial drugs relies on cell-free assays on specific biochemical pathways of Plasmodium falciparum . However, it appears that screening directly on the parasite is a more rewarding approach. The "drug to genome to
Extracellular Degradation into Adenosine and the Activities of Adenosine Kinase and AMPK Mediate Extracellular NAD+-produced increases in the Adenylate Pool of BV2 Microglia under Basal Conditions
Zhang J, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 12 (2018)
J A Thorn et al.
General pharmacology, 27(4), 613-620 (1996-06-01)
1. In mammals, nucleoside transport is an important determinant of the pharmacokinetics, plasma and tissue concentration, disposition and in vivo biological activity of adenosine as well as nucleoside analogues used in antiviral and anticancer therapies. 2. Two broad types of
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D9766-10G04061832897882
D9766-25G04061832897899
D9766-1G04061826682494
D9766-5G04061833591109