Vai a
D9692
Plant Protoplast Digest/Wash Solution
Rapid isolation of viable protoplasts from plant tissue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
238,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105500
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
The Plant Protoplast Digest/Wash Solution is formulated to facilitate the rapid isolation of viable protoplasts from plant tissue. Plant cells are surrounded by a rigid, semi-permeable cell wall composed primarily of three classes of polysaccharides: cellulose, hemicellulose, and pectin. The Plant Protoplast Digest/Wash Solution can be used for the digestion of the cell wall after the addition of enzymes that hydrolyze these polysaccharides, such as cellulase, pectinase, or pectolyase. The Plant Protoplast Digest/Wash Solution can be subsequently used to wash away any remaining hydrolytic enzymes after digestion is complete.
Plant protoplasts are typically used for any of a number of downstream applications. These applications include, but are not limited to, transient gene expression,[1] viral transfection assays,[2] somatic hybridization,[3] electrophysiological studies, and morphological studies.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5688PE0230G2N350
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)