Vai a
D9187
Dispo-Biodialyzer
MWCO 50 kDa
Sinonimo/i:
Harvard Bioscience 740712, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.130,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
1.130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
pore size
50 kDa MWCO
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8687D8812PURD10005
pore size
50 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
pore size
2 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)