Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 163,00 € |
Informazioni su questo articolo
163,00 €
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥50%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C75H126N24O15/c1-7-45(6)61(70(111)94-53(25-17-35-87-75(83)84)71(112)99-36-18-26-58(99)69(110)93-50(21-11-13-31-76)64(105)96-56(38-44(4)5)67(108)95-54(72(113)114)22-12-14-32-77)98-65(106)52(24-16-34-86-74(81)82)91-63(104)51(23-15-33-85-73(79)80)92-66(107)55(37-43(2)3)97-68(109)57(40-46-19-9-8-10-20-46)90-60(102)42-88-59(101)41-89-62(103)49(78)39-47-27-29-48(100)30-28-47/h8-10,19-20,27-30,43-45,49-58,61,100H,7,11-18,21-26,31-42,76-78H2,1-6H3,(H,88,101)(H,89,103)(H,90,102)(H,91,104)(H,92,107)(H,93,110)(H,94,111)(H,95,108)(H,96,105)(H,97,109)(H,98,106)(H,113,114)(H4,79,80,85)(H4,81,82,86)(H4,83,84,87)
InChI key
OVVIBUHLQIYUEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
pig ... PDYN(445529)
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Gene Information pig ... PDYN(445529) | Gene Information pig ... PYY(445018) | Gene Information pig ... MLN(397466) | Gene Information human ... GCG(2641) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D7017-1MG | 04061826152621 |