Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 69,20 € | |
| 10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 131,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.45
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-937-2
Beilstein/REAXYS Number:
2364249
MDL number:
69,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
suitability
suitable for detection of phenols
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
N A El-Ragehy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 29(1-2), 121-137 (2002-06-14)
Six procedures have been suggested for the determination of the antihistaminic agent, mequitazine, in the presence of its degradate. Mequitazine, having a phenothiazine group, undergoes peroxide oxidation and the corresponding sulphone is produced. Its identity was confirmed by IR and
I L Tsai et al.
Planta medica, 66(5), 403-407 (2000-07-26)
Four new cytotoxic neolignans, machilusol A (1), machilusol C (3), machilusol D (4), machilusol E (5) as well as two new inactive neolignans, machilusol B (2) and machilusol F (6), were isolated from the stem wood of Machilus obovatifolia. All
Use of 2,6-dichloroquinone chlorimide for the spectrophotometric determination of halogenated derivatives of 8-hydroxyquinoline.
F Belal
The Analyst, 109(5), 615-618 (1984-05-01)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D6511-10G | 04061833587713 |
| D6511-25G | 04061832342580 |
| D6511-5G | 04061833587720 |
| D6511-50G | 04061832342597 |