Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 381,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11Cl2N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
381,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1Cl)C23CNCC2C3
InChI
1S/C11H11Cl2N.ClH/c12-9-2-1-7(3-10(9)13)11-4-8(11)5-14-6-11;/h1-3,8,14H,4-6H2;1H
InChI key
KAGBHVBIOJBGBD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
Triple reuptake inhibitor (TRI); serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (SNDRI); IC50 values of ~20, 14, and 78 nM, respectively.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D6446-5MG | 04061832081960 |
| D6446-25MG | 04061832081953 |