Vai a
D5767
2,2′-Dithiodipyridine
powder
Sinonimo/i:
2,2′-Dipyridyl disulfide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,10 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
481,00 €
360,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-343-1
Beilstein/REAXYS Number:
154629
MDL number:
38,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mp
56-58 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-Dithiodipyridine has been used in the reconstitution of the reduced interchain disulfide bonds of monolconal antibodies. It may be used as a medium component for T cell hybridoma cell culture and as thiol crosslinking agent.
Biochem/physiol Actions
2,2′-Dithiodipyridine mediates inter-unit disulfide cross-linking. It interacts with carbon nucleophiles to yield thiopyridyl derivatives.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
43791693014692166
(S)-H8-BINAP technical grade
Sigma-Aldrich
693014
(S)-H8-BINAP
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
56-58 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.), 57-59 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Dithiodipyridine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D5767-5G04061832407739
D5767-1G04061833586792
D5767-25G04061833586808
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf