Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 198,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 612,00 € 459,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.910,00 € |
Informazioni su questo articolo
198,00 €
description
cationic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
~99%
form
crystals
mol wt
308.34 g/mol
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.002%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.1%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ~99% | assay ≥98% | assay ≥98.5% (AT) | assay ≥98.0% (NT) |
| form crystals | form powder | form liquid | form powder |
| mp 246 °C (dec.) (lit.) | mp 246 °C (dec.) (lit.) | mp 246 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| description cationic | description cationic | description cationic | description - |
| mol wt 308.34 g/mol | mol wt 308.34 g/mol | mol wt 308.34 g/mol | mol wt - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?