Vai a
D4641
n-dodecil β-D-maltoside
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
DDM, Lauril-β-D-maltoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
261,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
376,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.220,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.570,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H46O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
corn
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
<1.5% water (Karl Fischer)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
L′n-dodecil β-D-maltoside, noto anche come lauril maltoside, si qualifica come tensioattivo non ionico e derivato del pirene (Py). Se impiegato come detergente alchil-maltopiranosidico, fornisce eccellenti risultati specialmente nella solubilizzazione e nella cristallizzazione di proteine di membrana; per questo è considerato uno strumento indispensabile nella ricerca in biologia cellulare e in biochimica. La sua peculiare capacità deriva dalla sua propensione a formare micelle che simulano l′ambiente delle membrane, salvaguardando di conseguenza le strutture ad α-elica e le conformazioni native delle proteine associate alle membrane.
Oltre alla sua funzione primaria, l′N-dodecil-β-D-maltoside trova diversi impieghi, tra cui la purificazione e la stabilizzazione della RNA polimerasi, la rivelazione delle interazioni tra proteine e lipidi e l′utilizzo come substrato per il trasferimento di gruppi glicosilici e xilosilici mediante glicogenina. Le sue proprietà blande e non denaturanti che lo caratterizzano hanno condotto ad ulteriori impieghi di questo composto negli studi sulle interazioni proteina-anestetico. Nel complesso l′N-dodecil-β-D-maltoside si distingue per essere un detergente versatile con un ampio ventaglio di applicazioni nella ricerca sulle proteine di membrana ed oltre. Il suo ruolo chiave nel salvaguardare la struttura e la funzione delle proteine lo rendono uno strumento indispensabile per esplorare la complessità della biologia delle membrane.
Application
Detergente non-ionico che serve ad estrarre e solubilizzare proteine.
Detergente non-ionico per la stabilizzazione e attivazione di enzimi e per la ricerca sulle membrane.
L′n-dodecil β-D-maltoside è stato usato in uno studio per stabilire la mappatura degli stati di dispiegamento di proteine di membrana integrali ad elica per mezzo di GPS-NMR e tecniche di dispersione ottica. [1]
Features and Benefits
  • Tensioattivo molto versatile per la vostra ricerca in biologia cellulare e in biochimica
  • Indicato per la quantificazione delle proteine
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5172850520P324355
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
98
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-dodecil β-D-maltoside
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Kenneth P Watkins et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 102(2), 369-382 (2019-12-04)
Synthesis of the D1 reaction center protein of Photosystem II is dynamically regulated in response to environmental and developmental cues. In chloroplasts, much of this regulation occurs at the post-transcriptional level, but the proteins responsible are largely unknown. To discover
Ryutaro Tokutsu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(37), 31574-31581 (2012-07-18)
Photosystem II (PSII) is a multiprotein complex that splits water and initiates electron transfer in photosynthesis. The central part of PSII, the PSII core, is surrounded by light-harvesting complex II proteins (LHCIIs). In higher plants, two or three LHCII trimers
Ka Young Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 287(43), 36305-36311 (2012-08-16)
The G protein-coupled β(2)-adrenoreceptor (β(2)AR) signals through the heterotrimeric G proteins G(s) and G(i) and β-arrestin. As such, the energy landscape of β(2)AR-excited state conformers is expected to be complex. Upon tagging Cys-265 of β(2)AR with a trifluoromethyl probe, (19)F
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D4641-5G04061833565704
D4641-1G04061833565582
D4641-10MG04061832888453
D4641-25G04061835512430
D4641-500MG04061833565599
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. How stable is n-Dodecyl β-D-maltoside (D4641 or D5172) once it is dissolved?
    1 risposta
    1. The product should not be stored for more than one day once it is dissolved.