Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Il prodotto D4168 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 1 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
deionized water: 1 mL, clear, pink
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Developed for use in immunohistology and immunoblotting as a precipitating substrate for the localization of peroxidase activity. DAB is the immunohistology substrate of choice as it produces an intense brown-black stain which is resistant to alcohol. Slides stained with DAB may be dehydrated, mounted in resinous media, and stored for future reference. SIGMAFAST™ DAB Tablets require no additional buffers or steps to prepare an active substrate solution. Tablets are individually packaged in foil packets
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 1 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing DAB and urea hydrogen peroxide.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?