Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 641,00 € |
Informazioni su questo articolo
641,00 €
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥4,000 units/μg protein
mol wt
124 kDa
concentration
≥0.01 mg/mL
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer (lymphoma, prostate and colon cancer)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... DPP4(1803)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥4,000 units/μg protein | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity - | specific activity - |
| Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information human ... DPP4(1803) |
| concentration ≥0.01 mg/mL | concentration - | concentration 0.5 mg/mL | concentration - |
| form solution | form solution | form liquid | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in Hi-5 Insect cells | recombinant - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipeptidyl Peptidase IV human
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?