Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 631,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.54
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
631,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
algae
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group carboxylic acid | functional group ester |
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99% |
| biological source algae | biological source synthetic (organic) | biological source algae | biological source plant (vegetable) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?