Vai a
D1916
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside
≥98% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
Sinonimo/i:
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside, DRB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
165,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.14
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
39123
MDL number:
Form:
powder
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside,
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Gene Information
Application
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside has been used:
  • as an inhibitor of RNA polymerase II in mouse melanoma cells
  • for the inhibition of cyclin D1 mRNA synthesis in human prostate epithelial cell lines
  • in the inhibition of interleukin-2 gene transcription in Jurkat cells
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of RNA synthesis; causes premature termination of transcription. CK2 (casein kinase-2) inhibitor.
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside (DRB), a nucleoside analog that halts mRNA synthesis by phosphorylation of the C-terminal domain of RNA polymerase II, making it inactive. It also interferes with the DNA topoisomerase II, may modulate response to cytokines and blocks the human immunodeficiency virus (HIV) via RNA modification. It also inhibits cyclin-dependent kinases (CDKs) 7 and 9 and favors apoptosis in leukemic cells. It may serve as a therapeutic agent in treating cancer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
44687Z4775K4394
Zebularine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
Z4775
Zebularine
PKF118-310 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K4394
PKF118-310
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2B(1460)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D1916-50MG04061833561041
D1916-10MG04061832631929