Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 62,10 € | |
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 107,00 € |
Informazioni su questo articolo
62,10 €
Nome del prodotto
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate, ≥97% (NMR)
Quality Level
assay
≥97% (NMR)
form
crystalline
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
mp
45 °C (lit.)
solubility
H2O: >10 mg/mL, methanol: >25 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL, methanol: >25 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D184-50MG | 04061833261309 |
| D184-25MG | 04061833560877 |