Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 290,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H102O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
859.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
liquid
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+
InChI key
JFISYPWOVQNHLS-NBHCHVEOSA-N
Packaging
Sealed ampule
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1782-100MG | 04061832947167 |
| D1782-10MG | 04061832947174 |