Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 371,00 € 278,25 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H12N7O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.28
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
278,25 €
Prezzo di listino371,00 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
SMILES string
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
Application
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% (TLC) | assay 95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| color yellow to orange | color - | color white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1393-50MG | 04061833270356 |
![4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt ≥95% (TLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/855/619/06a9574b-3e45-48aa-85c1-2f25917fa5a7/640/06a9574b-3e45-48aa-85c1-2f25917fa5a7.png)
![4-[N-(2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino]benzoic acid hemihydrochloride hydrate 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/322/449/9a8d4b73-d9c4-4692-93d4-16a7a81d35c4/640/9a8d4b73-d9c4-4692-93d4-16a7a81d35c4.png)