Vai a
D1069
Desloratadine
≥98% (HPLC), histamine H1 receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
194,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
724,00 €
615,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Desloratadine, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Desloratadine has been used to test its effect on embryoid body development in in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells. It has also been used as an antihistamine mimic in rats and to treat lung cancer (A549) and glioblastoma (U87) cells in various cellular studies.
Biochem/physiol Actions
A non-sedating H1-receptor antagonist, free from antimuscarinic/anticholinergic effects. It has novel antiallergic and anti-inflammatory effects.
Desloratadine is a selective and nonsedating histamine H1 receptor antagonist, an active metabolite of loratadine (Claritin), used to relieve hay fever and allergy symptoms with less drowsiness than other antihistamines; does not significantly inhibits cardiac K+ channels at clinically achievable blood levels. Free from antimuscarinic/anticholinergic effects.
Legal Information
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR16801173042Y0001584
Desloratadine powder, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D1069
Desloratadine
Desloratidine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1680
Desloratidine
Desloratadine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1173042
Desloratadine
Desloratadine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001584
Desloratadine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desloratadine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D1069-10MG04061833558515
D1069-50MG04061833558522