Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.28
EC Number:
208-256-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3809779
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95%
mp
243-248 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Intercalating probe for nucleic acids.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
T P Mozhenok et al.
Tsitologiia, 40(6), 585-590 (1998-10-21)
Effect of DNA-intercalators ethidium bromide (EB, 0.005 and 0.015 mM) and dimidium bromide (DB, 0.005 and 0.010 mM) and antioxidative compounds acetylsalicylic acid (ASA, 0.05 and 0.50 mM) and beta-carotene (0.01, 0.02, 0.05 mM) on the phagosome-lysosome (P-L) fusion and