Vai a
D0138
1,2-Dioleoyl-sn-glycerol
≥97%
Sinonimo/i:
(9Z)-9-Octadecenoic acid 1,1′-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, (S)-1,2-Diolein, (S)-Glycerol 1,2-dioleate, 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycerol, DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0), DG(18:1/18:1/0:0)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,80 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
396,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H72O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.99
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730457
56,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
semisynthetic
Quality Level
assay
≥97%
form
liquid
impurities
1,3-isomer, trace
functional group
ether
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t37-/m0/s1
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-LLWMBOQKSA-N
Application
  • Direct and simultaneous analysis of lipase-catalyzed hydrolysis of high-oleic oil model by chiral stationary phase HPLC-ELSD.: This study utilizes 1,2-dioleoyl-sn-glycerol to investigate lipase-catalyzed hydrolysis, providing insights into enzymatic processes and chiral analysis which are critical in food chemistry and biochemistry (Choi et al., 2022).
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rachel N Cotton et al.
The Journal of clinical investigation, 131(1) (2021-01-05)
CD1a-autoreactive T cells contribute to skin disease, but the identity of immunodominant self-lipid antigens and their mode of recognition are not yet solved. In most models, MHC and CD1 proteins serve as display platforms for smaller antigens. Here, we showed
Peter Reinink et al.
European journal of immunology, 49(5), 737-746 (2019-03-12)
Lyme disease is a common multisystem disease caused by infection with a tick-transmitted spirochete, Borrelia burgdorferi and related Borrelia species. The monoglycosylated diacylglycerol known as B. burgdorferi glycolipid II (BbGL-II) is a major target of antibodies in sera from infected
Hanako Nishikawa et al.
Bio-protocol, 10(10), e3626-e3626 (2021-03-05)
It is important to experimentally determine how membrane proteins are integrated into biomembranes to unveil the roles of the integration factors, and to understand the functions and structures of membrane proteins. We have developed a reconstitution system for membrane protein
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D0138-2MG04061832947051
D0138-10MG04061833557525
D0138-25MG04061832947044