Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121804
Manufacturer/tradename:
Corning 401577
Material:
stainless steel shaft
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
stainless steel shaft
sterility
non-sterile
feature
fits flask 6 L
manufacturer/tradename
Corning 401577
General description
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 6L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 401577 | manufacturer/tradename Corning 401392 | manufacturer/tradename Corning 401661 | manufacturer/tradename Corning 401901 |
| material stainless steel shaft | material stainless steel shaft | material stainless steel shaft | material stainless steel shaft |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature fits flask 6 L | feature fits flask 8 L | feature fits flask 15 L | feature fits flask 36 L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CLS401577-1EA | 04061833884799 |