Vai a
C9783
Z-His(Bzl)-OH
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine, Nα-Z-N(im)-benzyl-L-histidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55593
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Z-His(Bzl)-OH,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccn(Cc2ccccc2)n1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H21N3O4/c25-20(26)19(22-21(27)28-15-17-9-5-2-6-10-17)13-18-11-12-24(23-18)14-16-7-3-1-4-8-16/h1-12,19H,13-15H2,(H,22,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
DHUVTQUENUPYMW-IBGZPJMESA-N
Biochem/physiol Actions
Z-His(Bzl)-OH (Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine) is an N-terminal blocked (with CBZ) benzolated (on Imidazole) L-histidine.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C9783-5G04061832423050