Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 315,00 € | |
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 716,00 € |
Informazioni su questo articolo
315,00 €
biological source
Chaetomium cochliodes
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC9(N(C(=O)C1(N(C9=O)C)CO)C)Cc2c3c([n](c2)C54C(N7C8(SSC(N(C8=O)C)(C7=O)CO)C5)Nc6c4cccc6)cccc3
InChI
1S/C31H30N6O6S4/c1-33-25(42)30(15-38)34(2)23(40)28(33,44-46-30)12-17-13-36(21-11-7-4-8-18(17)21)27-14-29-24(41)35(3)31(16-39,47-45-29)26(43)37(29)22(27)32-20-10-6-5-9-19(20)27/h4-11,13,22,32,38-39H,12,14-16H2,1-3H3
InChI key
ZRZWBWPDBOVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, ethyl acetate: soluble, acetone: soluble | solubility chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethyl acetate: soluble | solubility DMSO: soluble, acetone: soluble, deionized water: insoluble |
| biological source Chaetomium cochliodes | biological source Myxococcus fulvus Mx f85 | biological source Fusarium sp. | biological source Hypomyces trichothecoides |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9623-1MG | 04061826703106 |
| C9623-5MG | 04061833234242 |