Vai a
C9026
Caerulein
≥95% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
Sinonimo/i:
Caerulein Sulfated, Cerulein, Ceruletide, [Tyr(SO3H)4]Caerulein, pGlu-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
356,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
509,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H73N13O21S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1352.40
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5422487
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Caerulein, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)[C@H](Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(N)=O
InChI
1S/C58H73N13O21S2/c1-29(72)49(71-57(87)40(23-31-12-14-33(15-13-31)92-94(89,90)91)68-56(86)43(26-48(78)79)69-52(82)37(16-18-44(59)73)65-51(81)36-17-19-45(74)63-36)58(88)62-28-46(75)64-41(24-32-27-61-35-11-7-6-10-34(32)35)54(84)66-38(20-21-93-2)53(83)70-42(25-47(76)77)55(85)67-39(50(60)80)22-30-8-4-3-5-9-30/h3-15,27,29,36-43,49,61,72H,16-26,28H2,1-2H3,(H2,59,73)(H2,60,80)(H,62,88)(H,63,74)(H,64,75)(H,65,81)(H,66,84)(H,67,85)(H,68,86)(H,69,82)(H,70,83)(H,71,87)(H,76,77)(H,78,79)(H,89,90,91)/t29-,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,49?/m1/s1
InChI key
YRALAIOMGQZKOW-HJMGKOKZSA-N
Application
Caerulein has been used to induce pancreatitis in Sprague-Dawley rats, mice and other experimental animals.
Biochem/physiol Actions
Effects on perception of pain are conflicting. It prevents gall bladder pain, renal colic, and the pain of intermittent claudication; however, in general, it is seen as an antagonist of endogenous opioids.
Caerulein is a gastro regulatory molecule with actions similar to cholecystokinin. It possesses a tyrosine sulfate residue and induces smooth muscle contraction. It has gastrin-like activity. Caerulein is used to study cell signaling mediated by NF-κB upregulation of proteins such as intercellular adhesion molecule-1(ICAM-1) and inflammation related molecules, such as NADPH oxidase and Janus kinase signal transducer. Caerulein also regulates thermoregulation, sedation and satiety.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9781T3410G2269
Caerulein ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9026
Caerulein
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is Product C9026, Caerulein, soluble in?
    1 risposta
    1. It is soluble in 50 mM ammonium hydroxide at a concentration of 1 mg/mL. Note that this is information from analytical testing, and is not application based.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. How do I store solutions of Product C9026, Caerulein?
    1 risposta
    1. Solutions can be frozen at pH>7 for a least a week, and may be good for several months.